Print…
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
H25806.14 H25806.06
H25806.14EA 352 EUR
H25806.14 H25806.06
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 5333-34-6 Molecular Formula: C12H14O5 Formula Weight: 238.24 Melting Point: 159-161° MDL No.: MFCD00033286
Fórmula: C₁₂H₁₄O₅
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00033286
Número CAS: 5333-34-6