Print…
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid sodium salt 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
655821-1L 655821-250ML
SIAL655821-1LEA 272 EUR
SIAL655821-1L SIAL655821-250ML
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid sodium salt 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₇H₁₂NNaO₄S
Número MDL : MFCD00156481
Número CAS: 5165-97-9
EINECS: 225-948-4