2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18667.0100
8.18667.0500
8.18667.9025
8.18667.0100EA
39.8
EUR
8.18667.0100
8.18667.0500
8.18667.9025
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Fórmula:
C₇H₁₃NO₄S Peso Molecular: 207.25 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007522 Número CAS: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 |
Melting Point | 190 °C |
Molar Mass | 207.25 g/mol |
Flash Point |
|
Density | 1.36 g/cm3 (20.0 °C) |