2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
A18924.0B
A18924.18
A18924.30
A18924.0BEA
117
EUR
A18924.0B
A18924.18
A18924.30
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 15214-89-8
Molecular Formula: C7H13NO4S
Formula Weight: 207.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 1946464
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00007522
Fórmula:
C₇H₁₃NO₄S Peso Molecular: 207.25 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 195 °C (decomposição) Densidade: 1.10 |
Número MDL :
MFCD00007522 Número CAS: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 ADR: 8 III |