Print…
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
400290050 400290500
400290050.EA 20.3 EUR
400290050. 400290500.
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Fórmula: C₇H₁₃NO₄S
Peso Molecular: 207.25 g/mol
Ponto de Fusão: 195 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007522
Número CAS: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Encomendar
Appearance White Powder or chips and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %