Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isopropylboronic acid Pinacol ester, 2-Isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropylboronic acid, pinacol ester
H33861.03
H33861.06
H33861.14
H33861.03EA
27
EUR
H33861.03
H33861.06
H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₉H₁₉BO₂ Ponto de ebulição: 115 °C (60 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05663856 Número CAS: 76347-13-2 |