Dimethylcyanamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
200211000
200210050
ACRO200211000EA
200
EUR
ACRO200211000
ACRO200210050
Dimethylcyanamide 97%
Dimethylcyanamide
Fórmula:
C₃H₆N₂ Ponto de Fusão: –41 °C Ponto de Inflamação: 58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001767 Número CAS: 1467-79-4 EINECS: 215-991-7 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |