Print…
Diethylcyanamide 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
200220100 200220500
ACRO200220100EA 102 EUR
ACRO200220100 ACRO200220500
Diethylcyanamide 99+%
Diethylcyanamide
Fórmula: C₅H₁₀N₂
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001769
Número CAS: 617-83-4
EINECS: 210-532-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %