Print…
4'-Iodoacetanilide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4-Iodophenyl)acetamide
I0846-5G I0846-1G
TCIAI0846-5GEA 130 EUR
TCIAI0846-5G TCIAI0846-1G
4'-Iodoacetanilide ≥95.0% (por GC)
4'-Iodoacetanilide
Fórmula: C₈H₈INO
Número MDL : MFCD00016352
Número CAS: 622-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95a13b2833406c8430d5380c69f7dac454017d49&vid=95a13b2833406c8430d5380c69f7dac454017d49&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C