Print…
Sodium glycolate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12341.0E A12341.22 A12341.36
A12341.0EEA 685 EUR
A12341.0E A12341.22 A12341.36
Sodium glycolate ≥97%
Sodium glycolate
Purity: 97% CAS No.: 2836-32-0 Molecular Formula: C2H3NaO3 Formula Weight: 98.03 Physical Form: Lumpy powder Appearance: White Melting Point: 210-218° MDL No.: MFCD00065358
Fórmula: C₂H₃NaO₃
Ponto de Fusão: 210…218 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065358
Número CAS: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9