Print…
Sodium glycolate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
351570250 351571000
ACRO351570250EA 25 EUR
ACRO351570250 ACRO351571000
Sodium glycolate 97%
Sodium glycolate
Fórmula: C₂H₃NaO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065358
Número CAS: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9
Encomendar
Appearance White to cream Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %