Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14156.09
A14156.18
A14156.30
A14156.09EA
37.4
EUR
A14156.09
A14156.18
A14156.30
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Purity: 99%
CAS No.: 2555-49-9
Molecular Formula: C6H5OCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 251…253 °C Densidade: 1,108 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00026895 Número CAS: 2555-49-9 EINECS: 219-867-3 |