Methyl glycolate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
A17870.06
A17870.14
A17870.22
A17870.06EA
59.8
EUR
A17870.06
A17870.14
A17870.22
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Purity: 98%
CAS No.: 96-35-5
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1699571
MDL No.: MFCD00004667
Fórmula:
C₃H₆O₃ Ponto de ebulição: 150…151 °C Densidade: 1,184 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004667 Número CAS: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |