Print…
Methyl glycolate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
414370250 414371000
ACRO414370250EA 134 EUR
ACRO414370250 ACRO414371000
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 52 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 149…151 °C
Densidade: 1,184 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004667
Número CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %