Print…
Ethyl glycolate ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl Hydroxyacetate, Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, Glycolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxyacetate
41475.09 41475.18
41475.09EA 70.2 EUR
41475.09 41475.18
Ethyl glycolate ≥95%
Ethyl glycolate
Purity: 95% CAS No.: 623-50-7 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 61°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.10 Refractive Index: 1.4190 Appearance: Colourless Boiling Point: 158-159° MDL No.: MFCD00021970
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 158…159 °C
Densidade: 1,10
Ponto de Inflamação: 61 °C (143 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021970
Número CAS: 623-50-7
EINECS: 210-798-4