Print…
Ethyl glycolate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl Hydroxyacetate, Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, Glycolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxyacetate
410080250 410081000 410085000
ACRO410080250EA 107 EUR
ACRO410080250 ACRO410081000 ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 158…159 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021970
Número CAS: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %