Print…
N-Boc-ethylenediamine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: t-boc-N-EDA
A1371-1G A1371-25G A1371-5G
TCIAA1371-1GEA 19 EUR
TCIAA1371-1G TCIAA1371-25G TCIAA1371-5G
N-Boc-ethylenediamine ≥97.0% (por GC)
N-Boc-ethylenediamine
Fórmula: C₇H₁₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 105°C
Número MDL : MFCD00191871
Número CAS: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7a7693aacc9255a354f2769be7f2407462d8bf5&vid=f7a7693aacc9255a354f2769be7f2407462d8bf5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %