Print…
N-Boc-ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: t-boc-N-EDA
15369-1G 15369-25G 15369-5G
SIAL15369-1GEA 124 EUR
SIAL15369-1G SIAL15369-25G SIAL15369-5G
N-Boc-ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N-Boc-ethylenediamine
Fórmula: C₇H₁₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00191871
Número CAS: 57260-73-8