N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
t-boc-N-EDA
L19947.14
L19947.06
L19947.14EA
358
EUR
L19947.14
L19947.06
N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
N-Boc-ethylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 57260-73-8
Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Formula Weight: 160.22
Flash Point:
Fórmula:
C₇H₁₆N₂O₂ Ponto de ebulição: 72 °C (0,1 mmHg) Densidade: 1,016 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191871 Número CAS: 57260-73-8 ADR: 8,III |