Print…
Methyl isocyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
238880-1G 238880-5G
SIAL238880-1GEA 90.1 EUR
SIAL238880-1G SIAL238880-5G
Methyl isocyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl isocyanoacetate
Fórmula: C₄H₅NO₂
Peso Molecular: 99.09 g/mol
Número MDL : MFCD00000006
Número CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8