Print…
Methyl isocyanoacetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H31069.03 H31069.06
H31069.03EA 45.8 EUR
H31069.03 H31069.06
Methyl isocyanoacetate 95%
Methyl isocyanoacetate
Purity: 95% CAS No.: 39687-95-1 Molecular Formula: C4H5NO2 Formula Weight: 99.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 84°(183°F) Boiling Point: 75-76°/10mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000006
Fórmula: C₄H₅NO₂
Ponto de ebulição: 75…76 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,09
Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F)
Número MDL : MFCD00000006
Número CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
ADR: 8,II