Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
219000050
219000250
ACRO219000050EA
93.5
EUR
ACRO219000050
ACRO219000250
Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Methyl isocyanoacetate
Fórmula:
C₄H₅NO₂ Ponto de ebulição: 75…76 °C (10 mmHg) Densidade: 1,09 g/cm³ Ponto de Inflamação: 84 °C Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00000006 Número CAS: 39687-95-1 EINECS: 254-593-8 UN: 2922 ADR: 8,II |
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |