Print…
Ethyl isocyanoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0562-25G I0562-5G
TCIAI0562-25GEA 194 EUR
TCIAI0562-25G TCIAI0562-5G
Ethyl isocyanoacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl isocyanoacetate
Fórmula: C₅H₇NO₂
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 84°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000007
Número CAS: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=629847c0be04954b5f444636624e7e6383dc0fff&vid=629847c0be04954b5f444636624e7e6383dc0fff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %