Print…
Ethyl isocyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
226319-25G 226319-5G
SIAL226319-25GEA 360 EUR
SIAL226319-25G SIAL226319-5G
Ethyl isocyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isocyanoacetate
Fórmula: C₅H₇NO₂
Número MDL : MFCD00000007
Número CAS: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III