Print…
Ethyl isocyanoacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
299550050 299550250 299551000
ACRO299550050EA 115 EUR
ACRO299550050 ACRO299550250 ACRO299551000
Ethyl isocyanoacetate 97%
Ethyl isocyanoacetate
Fórmula: C₅H₇NO₂
Ponto de ebulição: 194…196 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000007
Número CAS: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %