Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimethylsilyl acetate
B22037.14
B22037.22
B22037.14EA
38.2
EUR
B22037.14
B22037.22
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane)
Purity: 97%
CAS No.: 2754-27-0
Molecular Formula: C5H12O2Si
Formula Weight: 132.24
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: -32°
Boiling Point: 107°
Beilstein Reference: 1744463
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008695
Fórmula:
C₅H₁₂O₂Si Peso Molecular: 132.24 g/mol Ponto de ebulição: 107 °C Ponto de Fusão: –32 °C Densidade: 0.884 Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008695 Número CAS: 2754-27-0 EINECS: 220-404-2 UN: 3272 ADR: 3 II |