Print…
Trimethylsilyl bromoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1578-25G B1578-5G
TCIAB1578-25GEA 124 EUR
TCIAB1578-25G TCIAB1578-5G
Trimethylsilyl bromoacetate ≥97.0% (por GC)
Trimethylsilyl bromoacetate
Fórmula: C₅H₁₁BrO₂Si
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Inflamação: 28°C
Número MDL : MFCD00000187
Número CAS: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98d6ccdfeb0210115812e74e1a5b6f08aa33f8c2&vid=98d6ccdfeb0210115812e74e1a5b6f08aa33f8c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %