3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H30646.03
H30646.06
H30646.14
H30646.03EA
57.4
EUR
H30646.03
H30646.06
H30646.14
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 124215-44-7
Molecular Formula: C9H18BBrO2
Formula Weight: 248.96
Boiling Point: 61-64°/0.35mm
MDL No.: MFCD10567053
Fórmula:
C₉H₁₈BBrO₂ Ponto de ebulição: 61…64 °C (0,35 mmHg) Densidade: 1,177 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10567053 Número CAS: 124215-44-7 |