Print…
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
H27126.03 H27126.06
H27126.03EA 91.7 EUR
H27126.03 H27126.06
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 238088-16-9 Molecular Formula: C10H18BNO2 Formula Weight: 195.07 Refractive Index: 1.4370
Fórmula: C₁₀H₁₈BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953480
Número CAS: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III