D-(-)-Penicillamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
P0147-25G
P0147-5G
TCIAP0147-25GEA
390
EUR
TCIAP0147-25G
TCIAP0147-5G
D-(-)-Penicillamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
D-(-)-Penicillamine
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂S |
Número MDL :
MFCD00064302 Número CAS: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 Merck Index: 14,07088 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -61.0 to -65.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.) |
Solubility in Water | almost transparency |