Print…
D-(-)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P4875-1G P4875-25G P4875-5G
SIALP4875-1GEA 85.4 EUR
SIALP4875-1G SIALP4875-25G SIALP4875-5G
D-(-)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Penicillamine
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Número MDL : MFCD00064302
Número CAS: 52-67-5
EINECS: 200-148-8