Print…
L(+)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
196312-1G 196312-5G
SIAL196312-1GEA 114 EUR
SIAL196312-1G SIAL196312-5G
L(+)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
L(+)-Penicillamine
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Número MDL : MFCD00064303
Número CAS: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9