L(+)-Penicillamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
416870010
416870050
ACRO416870010EA
47.2
EUR
ACRO416870010
ACRO416870050
L(+)-Penicillamine 98%
L(+)-Penicillamine
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂S Ponto de Fusão: 206 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00064303 Número CAS: 1113-41-3 EINECS: 214-203-9 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Specific optical rotation | +61° to +65° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M NaOH) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |