L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
H-Glu(OMe)-OH
M1690-25G
M1690-5G
TCIAM1690-25GEA
89
EUR
TCIAM1690-25G
TCIAM1690-5G
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Fórmula:
C₆H₁₁NO₄ |
Número MDL :
MFCD00002632 Número CAS: 1499-55-4 EINECS: 216-110-9 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +28.0 to +30.0 deg (C=2, 6mol/L HCl) |