Print…
Phenyl glycidyl ether 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
135350500 135352500
ACRO135350500EA 53.1 EUR
ACRO135350500 ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether 99%
Phenyl glycidyl ether
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005133
Número CAS: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
ADR: 6.1,
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %