1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
H0953-1G
H0953-25G
H0953-5G
TCIAH0953-1GEA
42
EUR
TCIAH0953-1G
TCIAH0953-25G
TCIAH0953-5G
1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (por GC)
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Fórmula:
C₆H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 188°C |
Número MDL :
MFCD01723447 Número CAS: 1888-89-7 EINECS: 217-564-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |