Print…
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
13233-100 13233-250 13233-500 13233-1
CAYM13233-100EA 30.6 EUR
CAYM13233-100 CAYM13233-250 CAYM13233-500 CAYM13233-1
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Peso Molecular: 157.1900 g/mol
Número MDL : MFCD00052943
Número CAS: 53137-27-2