Print…
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Ethyl 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
13232-100 13232-250 13232-500 13232-1
CAYM13232-100EA 30.6 EUR
CAYM13232-100 CAYM13232-250 CAYM13232-500 CAYM13232-1
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₁NO₂S
Número MDL : MFCD00052874
Número CAS: 7210-77-7