Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
E0898-5G
E0898-1G
TCIAE0898-5GEA
70
EUR
TCIAE0898-5G
TCIAE0898-1G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fórmula:
C₇H₁₀N₂O₂S Peso Molecular: 186.22 g/mol |
Número MDL :
MFCD00123414 Número CAS: 7210-76-6 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 176.0 to 180.0 deg-C |