Print…
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
13059-250 13059-500 13059-1 13059-5
CAYM13059-250EA 26.5 EUR
CAYM13059-250 CAYM13059-500 CAYM13059-1 CAYM13059-5
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso Molecular: 186.22 g/mol
Número MDL : MFCD00123414
Número CAS: 7210-76-6