2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-(5-Nitro-2-thiazolyl)acetamide, N-(5-Nitrothiazol-2-yl)acetamide
A0689-1G
A0689-5G
TCIAA0689-1GEA
49
EUR
TCIAA0689-1G
TCIAA0689-5G
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Fórmula:
C₅H₅N₃O₃S Peso Molecular: 187.18 g/mol |
Número MDL :
MFCD00022438 Número CAS: 140-40-9 EINECS: 205-414-7 Merck Index: 14,00410 |
|
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Acetone | within almost transparency |