1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
(4-Bromophenyl)trimethylsilane
B3357-25G
B3357-5G
TCIAB3357-25GEA
248
EUR
TCIAB3357-25G
TCIAB3357-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Fórmula:
C₉H₁₃BrSi Ponto de ebulição: 230°C Ponto de Inflamação: 96°C |
Número MDL :
MFCD00094165 Número CAS: 6999-03-7 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |