Print…
2-(Methylthio)benzothiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole
M0439-500G M0439-25G
TCIAM0439-500GEA 309 EUR
TCIAM0439-500G TCIAM0439-25G
2-(Methylthio)benzothiazole ≥98.0% (por GC)
2-(Methylthio)benzothiazole
Fórmula: C₈H₇NS₂
Ponto de ebulição: 177°C
Número MDL : MFCD00005784
Número CAS: 615-22-5
EINECS: 210-417-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c15f6b4e363d59094cf4f9a78b861352af5105c6&vid=c15f6b4e363d59094cf4f9a78b861352af5105c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency