Print…
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
377775-10G 377775-1G
SIAL377775-10GEA 351 EUR
SIAL377775-10G SIAL377775-1G
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Fórmula: C₆H₁₁BrSi
Peso Molecular: 191.14 g/mol
Número MDL : MFCD00134460
Número CAS: 38002-45-8