Print…
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopentene oxide
B20629.06 B20629.14
B20629.06EA 68.4 EUR
B20629.06 B20629.14
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
1,2-Epoxycyclopentane
Purity: 97% CAS No.: 285-67-6 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 102495 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005161
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 101…102 °C
Densidade: 0,965
Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F)
Número MDL : MFCD00005161
Número CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
ADR: 3,III