Print…
1,2-Epoxycyclopentane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopentene oxide
348520250 348521000
ACRO348520250EA 190 EUR
ACRO348520250 ACRO348521000
1,2-Epoxycyclopentane 98%
1,2-Epoxycyclopentane
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 102 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,964 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005161
Número CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %