Print…
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0531-1G I0531-5G
TCIAI0531-1GEA 78 EUR
TCIAI0531-1G TCIAI0531-5G
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Fórmula: C₆H₇IN₂O₂
Número MDL : MFCD00090865
Número CAS: 52522-99-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c433f79fd119a450b31fa41fcc0da60a261d93c9&vid=c433f79fd119a450b31fa41fcc0da60a261d93c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C