5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24967.01
B24967.03
B24967.06
B24967.01EA
33.9
EUR
B24967.01
B24967.03
B24967.06
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 52522-99-3
Molecular Formula: C6H7IN2O2
Formula Weight: 266.04
Melting Point: 71-75°
MDL No.: MFCD00090865
Fórmula:
C₆H₇IN₂O₂ Ponto de Fusão: 71…75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00090865 Número CAS: 52522-99-3 |