Print…
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12701.06 A12701.14
A12701.06EA 128 EUR
A12701.06 A12701.14
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1572-10-7 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 4947
Fórmula: C₉H₉N₃
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191749
Número CAS: 1572-10-7