Print…
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1978-1G P1978-5G
TCIAP1978-1GEA 58 EUR
TCIAP1978-1G TCIAP1978-5G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 275°C
Número MDL : MFCD00077436
Número CAS: 37718-11-9
EINECS: 253-641-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5182417b64fbbf34a24533d489bd297629dede56&vid=5182417b64fbbf34a24533d489bd297629dede56&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %